3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302844-1G PC302844-5G
APOSPC302844-1GEA 348 EUR InStock
APOSPC302844-1G APOSPC302844-5G
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 98%
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone
Formule: C₈H₆F₆OS
MW: 264,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652464
Numéro CAS: 1240257-57-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité