3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302847-1G PC302847-5G PC302847-250MG
APOSPC302847-1GEA 410 EUR InStock
APOSPC302847-1G APOSPC302847-5G APOSPC302847-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18783229
Numéro CAS: 1352999-96-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité