4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302867-1G PC302867-5G
APOSPC302867-1GEA 159 EUR InStock
APOSPC302867-1G APOSPC302867-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine
Formule: C₉H₁₁ClFNO
MW: 203,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687221
Numéro CAS: 1323966-28-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité