4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302883-10G PC302883-5G PC302883-1G
APOSPC302883-10GEA 282 EUR InStock
APOSPC302883-10G APOSPC302883-5G APOSPC302883-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O
MW: 269,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025406
Numéro CAS: 916420-86-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité