2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302924-10G PC302924-5G PC302924-1G
APOSPC302924-10GEA 328 EUR InStock
APOSPC302924-10G APOSPC302924-5G APOSPC302924-1G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Point de fusion: 129…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832313
Numéro CAS: 1017778-70-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité