3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302957-1G PC302957-250MG
APOSPC302957-1GEA 259 EUR InStock
APOSPC302957-1G APOSPC302957-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₄O₃
MW: 224,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18783221
Numéro CAS: 1242258-49-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité