3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302961-10G PC302961-5G PC302961-1G
APOSPC302961-10GEA 405 EUR InStock
APOSPC302961-10G APOSPC302961-5G APOSPC302961-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025411
Numéro CAS: 916420-94-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité