4'-(Pentafluorothio)acetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302967-5G PC302967-1G PC302967-25G
APOSPC302967-5GEA 986 EUR InStock
APOSPC302967-5G APOSPC302967-1G APOSPC302967-25G
4'-(Pentafluorothio)acetophenone 98%
4'-(Pentafluorothio)acetophenone
Formule: C₈H₇F₅OS
MW: 246,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652408
Numéro CAS: 401892-83-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité