2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3030-1G PC3030-5G
APOSPC3030-1GEA 135 EUR InStock
APOSPC3030-1G APOSPC3030-5G
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane 97%
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane
Formule: C₁₂H₁₄ClFO₂
MW: 244,69 g/mol
Point d'ébullition: 162…166 °C/15mmHg
Densité: 1.219 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020909
Numéro CAS: 3308-94-9
EINECS: 221-993-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité