2,3-Difluoro-6-méthoxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC303016-10G PC303016-5G PC303016-1G PC303016-25G
APOSPC303016-10GEA 463 EUR InStock
APOSPC303016-10G APOSPC303016-5G APOSPC303016-1G APOSPC303016-25G
2,3-Difluoro-6-méthoxybenzonitrile 98%
2,3-Difluoro-6-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
Point de fusion: 79…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116019
Numéro CAS: 221202-34-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité