2-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC303028-10G PC303028-5G PC303028-1G
APOSPC303028-10GEA 351 EUR InStock
APOSPC303028-10G APOSPC303028-5G APOSPC303028-1G
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzylamine
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃N
Point de fusion: 35…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115990
Numéro CAS: 39226-96-5
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité