2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC303034-5G PC303034-1G
APOSPC303034-5GEA 306 EUR InStock
APOSPC303034-5G APOSPC303034-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₇F₄NO
MW: 209,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201043
Numéro CAS: 1262198-05-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité