2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303037-10G PC303037-5G
APOSPC303037-10GEA 372 EUR InStock
APOSPC303037-10G APOSPC303037-5G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832314
Numéro CAS: 1017778-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité