3,5-Difluoro-2-méthoxyaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC303052-5G PC303052-1G
APOSPC303052-5GEA 154 EUR InStock
APOSPC303052-5G APOSPC303052-1G
3,5-Difluoro-2-méthoxyaniline 98%
3,5-Difluoro-2-méthoxyaniline
Formule: C₇H₇F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832386
Numéro CAS: 41860-67-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité