3-Ethoxy-2,6-difluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303065-10G PC303065-5G PC303065-1G
APOSPC303065-10GEA 351 EUR InStock
APOSPC303065-10G APOSPC303065-5G APOSPC303065-1G
3-Ethoxy-2,6-difluoroaniline 98%
3-Ethoxy-2,6-difluoroaniline
Formule: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519309
Numéro CAS: 651734-64-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité