4-Ethoxy-2,3-difluorophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303083-10G PC303083-5G PC303083-1G
APOSPC303083-10GEA 53.8 EUR InStock
APOSPC303083-10G APOSPC303083-5G APOSPC303083-1G
4-Ethoxy-2,3-difluorophenol
4-Ethoxy-2,3-difluorophenol
Formule: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368025
Numéro CAS: 126163-56-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité