4'-Fluoro-3',5'-dimethylacetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303087-10G PC303087-5G PC303087-1G
APOSPC303087-10GEA 705 EUR InStock
APOSPC303087-10G APOSPC303087-5G APOSPC303087-1G
4'-Fluoro-3',5'-dimethylacetophenone 95%
4'-Fluoro-3',5'-dimethylacetophenone
Formule: C₁₀H₁₁FO
MW: 166,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660269
Numéro CAS: 42444-20-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité