3,4-Dinitrofluorobenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluoro-1,2-dinitrobenzene
PC3040D-1G PC3040D-25G PC3040D-5G
APOSPC3040D-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3040D-1G APOSPC3040D-25G APOSPC3040D-5G
3,4-Dinitrofluorobenzene 97%
3,4-Dinitrofluorobenzene
Formule: C₆H₃FN₂O₄
MW: 186,1 g/mol
Point de fusion: 55…56 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236671
Numéro CAS: 364-53-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité