4-Fluoro-2,6-dinitrophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3040W-1G PC3040W-5G
APOSPC3040W-1GEA 61.1 EUR InStock
APOSPC3040W-1G APOSPC3040W-5G
4-Fluoro-2,6-dinitrophénol 98%
4-Fluoro-2,6-dinitrophénol
Formule: C₆H₃FN₂O₅
MW: 202,1 g/mol
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179333
Numéro CAS: 364-32-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité