2,2,2-Trifluoro-N-méthyl-N-(trifluoroacétyl)acétamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3047-100G PC3047-25G
APOSPC3047-100GEA 171 EUR InStock
APOSPC3047-100G APOSPC3047-25G
2,2,2-Trifluoro-N-méthyl-N-(trifluoroacétyl)acétamide 98%
2,2,2-Trifluoro-N-méthyl-N-(trifluoroacétyl)acétamide
Trifluoroacetylating reagent for alcohols, thiols, phenols, carboxylic acids and amides.
Formule: C₅H₃F₆NO₂
Point d'ébullition: 123…124 °C
Densité: 1.547 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000412
Numéro CAS: 685-27-8
EINECS: 211-680-5
ONU: 2920
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité