3',5'-Bis(trifluorométhyl)acétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Di(trifluormethyl)-5-ethanoylbenzol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC3056-10G PC3056-250G PC3056-50G
APOSPC3056-10GEA 17.6 EUR InStock
APOSPC3056-10G APOSPC3056-250G APOSPC3056-50G
3',5'-Bis(trifluorométhyl)acétophénone 98%
3',5'-Bis(trifluorométhyl)acétophénone
Formule: C₁₀H₆F₆O
MW: 256,15 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C/8mmHg
Densité: 1.422 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009910
Numéro CAS: 30071-93-3
EINECS: 250-023-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité