2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Amino-3-cyanobenzotrifluoride, 2-Amino-5-trifluoromethylbenzonitrile
PC3059-1G PC3059-5G
APOSPC3059-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3059-1G APOSPC3059-5G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,1300 g/mol
Point d'ébullition: 95…115 °C/0.4mmHg
Point de fusion: 72…74 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407465
Numéro CAS: 6526-08-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité