4-Aminononafluorobiphenyl 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3061-1G PC3061-250MG
APOSPC3061-1GEA 58.2 EUR InStock
APOSPC3061-1G APOSPC3061-250MG
4-Aminononafluorobiphenyl 96%
4-Aminononafluorobiphenyl
Formule: C₁₂H₂F₉N
Point de fusion: 145…146 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671483
Numéro CAS: 969-25-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité