2,4-Bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3062-1G PC3062-5G PC3062-10G
APOSPC3062-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3062-1G APOSPC3062-5G APOSPC3062-10G
2,4-Bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde 98%
2,4-Bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₉H₄F₆O
MW: 242,12 g/mol
Point d'ébullition: 172 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083535
Numéro CAS: 59664-42-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité