3,5-Bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3063-100G
APOSPC3063-100GEA 125 EUR InStock
APOSPC3063-100G
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde 98%
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₉H₄F₆O
MW: 242,12 g/mol
Point d'ébullition: 171 °C
Densité: 1.469 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010206
Numéro CAS: 401-95-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité