2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3079-1G PC3079-5G
APOSPC3079-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3079-1G APOSPC3079-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236291
Numéro CAS: 237069-83-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité