α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-p-xylene
PC3080-100G PC3080-1KG PC3080-500G
APOSPC3080-100GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC3080-100G APOSPC3080-1KG APOSPC3080-500G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylène 98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylène
Formule: C₈H₄F₆
MW: 214,11 g/mol
Point d'ébullition: 115…117 °C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.381 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000402
Numéro CAS: 433-19-2
EINECS: 207-086-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité