3,4'-Bis(trifluorométhyl)benzhydrol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3086E-1G PC3086E-5G
APOSPC3086E-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSPC3086E-1G APOSPC3086E-5G
3,4'-Bis(trifluorométhyl)benzhydrol 97%
3,4'-Bis(trifluorométhyl)benzhydrol
Formule: C₁₅H₁₀F₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045091
Numéro CAS: 203915-48-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité