2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2'-Bis(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-bis(trifluoromethyl)biphenyl
PC3086K-1G PC3086K-5G PC3086K-25G
APOSPC3086K-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC3086K-1G APOSPC3086K-5G APOSPC3086K-25G
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Formule: C₁₄H₁₀F₆N₂
MW: 320,24 g/mol
Point de fusion: 180…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190155
Numéro CAS: 341-58-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité