Acide 2,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3088-1G PC3088-5G PC3088-25G
APOSPC3088-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3088-1G APOSPC3088-5G APOSPC3088-25G
Acide 2,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Acide 2,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₉H₄F₆O₂
MW: 258,12 g/mol
Point d'ébullition: 248.5 °C
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013249
Numéro CAS: 42580-42-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité