Acide 2,6-bis(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3089-10G PC3089-1G PC3089-5G
APOSPC3089-10GEA 0 EUR InStock
APOSPC3089-10G APOSPC3089-1G APOSPC3089-5G
Acide 2,6-bis(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Acide 2,6-bis(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₉H₄F₆O₂
MW: 258,12 g/mol
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000376
Numéro CAS: 24821-22-5
EINECS: 246-479-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité