Acide 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3090-100G PC3090-10G PC3090-5G PC3090-25G
APOSPC3090-100GEA 87 EUR InStock
APOSPC3090-100G APOSPC3090-10G APOSPC3090-5G APOSPC3090-25G
Acide 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque 97%
Acide 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₉H₄F₆O₂
Point de fusion: 140…144 °C
Densité: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000388
Numéro CAS: 725-89-3
EINECS: 211-970-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité