3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzohydrazide
PC3090C-100G PC3090C-25G
APOSPC3090C-100GEA 401 EUR InStock
APOSPC3090C-100G APOSPC3090C-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide
Formule: C₉H₆F₆N₂O
MW: 272,15 g/mol
Point de fusion: 132…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051848
Numéro CAS: 26107-82-4
EINECS: 247-462-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité