2,6-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3096-250MG
APOSPC3096-250MGEA 60.9 EUR InStock
APOSPC3096-250MG
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₃F₆N
MW: 239,1172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061226
Numéro CAS: 25753-25-7
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité