4-Bromo-3-trifluorométhylphénol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-5-hydroxybenzotrifluoride
PC3097-5G PC3097-25G
APOSPC3097-5GEA 65.5 EUR InStock
APOSPC3097-5G APOSPC3097-25G
4-Bromo-3-trifluorométhylphénol 99%
4-Bromo-3-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Point de fusion: 44…46 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095342
Numéro CAS: 320-49-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité