3,5-Bis(trifluorométhyl)benzophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)(phenyl)methanone, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-(phenylmethanoyl)benzene
PC3103-10G PC3103-50G PC3103-5G
APOSPC3103-10GEA 50.9 EUR InStock
APOSPC3103-10G APOSPC3103-50G APOSPC3103-5G
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzophénone 97%
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzophénone
Formule: C₁₅H₈F₆O
MW: 318,22 g/mol
Point d'ébullition: 111…112 °C/0.2mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015510
Numéro CAS: 21221-93-2
EINECS: 244-282-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité