3,5-Bis(trifluorométhyl)benzylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC3104M-100G PC3104M-25G PC3104M-1G PC3104M-10G
APOSPC3104M-100GEA 198 EUR InStock
APOSPC3104M-100G APOSPC3104M-25G APOSPC3104M-1G APOSPC3104M-10G
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzylamine 95%
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₉H₇F₆N
MW: 243,15 g/mol
Point d'ébullition: 82…84 °C/15mmHg
Point de fusion: 50…55 °C
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009909
Numéro CAS: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité