1-(Chlorométhyl)-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC3105G-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC3105G-1G
1-(Chlorométhyl)-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène 98%
1-(Chlorométhyl)-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène
Formule: C₉H₅ClF₆
MW: 262,58 g/mol
Point d'ébullition: 46 °C/3mmHg
Point de fusion: 29…33 °C
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009906
Numéro CAS: 75462-59-8
EINECS: 278-216-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité