1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3108W-1GEA 43.7 EUR InStock
APOSPC3108W-1G APOSPC3108W-5G
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene 97%
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene
Formule: C₈H₃F₆NO₂
MW: 259,11 g/mol
Point d'ébullition: 70…75 °C/15mmHg
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236674
Numéro CAS: 320-88-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité