3,5-Bis(trifluorométhyl)phénylacétonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
PC3114G-5G PC3114G-100G PC3114G-25G
APOSPC3114G-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3114G-5G APOSPC3114G-100G APOSPC3114G-25G
3,5-Bis(trifluorométhyl)phénylacétonitrile 95%
3,5-Bis(trifluorométhyl)phénylacétonitrile
Formule: C₁₀H₅F₆N
MW: 253,15 g/mol
Densité: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009904
Numéro CAS: 85068-32-2
EINECS: 285-294-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité