3-Fluorobenzènesulfonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3117-25G PC3117-5G
APOSPC3117-25GEA 230 EUR InStock
APOSPC3117-25G APOSPC3117-5G
3-Fluorobenzènesulfonamide 97%
3-Fluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₆FNO₂S
MW: 175,18 g/mol
Point de fusion: 124…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042284
Numéro CAS: 1524-40-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité