1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: DFHA, Acrylic acid 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl ester, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl Acrylate
PC3132-100G PC3132-25G
APOSPC3132-100GEA 0 EUR InStock
APOSPC3132-100G APOSPC3132-25G
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate 97%
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate
Formule: C₁₀H₆F₁₂O₂
MW: 386,14 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C
Densité: 1.581 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080746
Numéro CAS: 2993-85-3
EINECS: 221-064-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité