1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl Methacrylate, Methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl ester
PC3132F-5G PC3132F-25G
APOSPC3132F-5GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC3132F-5G APOSPC3132F-25G
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate
Prone to polymerisation, may require distillation if not used within 3 months
Formule: C₁₁H₈F₁₂O₂
MW: 400,17 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C/40mmHg
Densité: 1.536 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080658
Numéro CAS: 2261-99-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité