1H,1H,8H,8H-Dodécafluorooctane-1,8-diol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoro-1,8-octanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluor-1,8-octandiol, 1H,1H,8H,8H-Perfluoro-1,8-octandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Dodecafluoro-1,8-octandiol
PC3132L-25G PC3132L-5G
APOSPC3132L-25GEA 364 EUR InStock
APOSPC3132L-25G APOSPC3132L-5G
1H,1H,8H,8H-Dodécafluorooctane-1,8-diol 98%
1H,1H,8H,8H-Dodécafluorooctane-1,8-diol
Formule: C₈H₆F₁₂O₂
MW: 362,12 g/mol
Point d'ébullition: >250 °C
Point de fusion: 80…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153145
Numéro CAS: 90177-96-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité