4-Fluorobenzoic anhydride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC31419-1GEA 72.7 EUR InStock
APOSPC31419-1G APOSPC31419-5G
4-Fluorobenzoic anhydride 95+%
4-Fluorobenzoic anhydride
Formule: C₁₄H₈F₂O₃
MW: 262,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00425938
Numéro CAS: 25569-77-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité