Acide 5-chloro-2-fluorobenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3142-100GEA 58.2 EUR InStock
APOSPC3142-100G APOSPC3142-5G APOSPC3142-25G APOSPC3142-500G
Acide 5-chloro-2-fluorobenzoïque 97%
Acide 5-chloro-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,56 g/mol
Point de fusion: 148…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665762
Numéro CAS: 394-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité