Fluorocyclopentane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3147-25GEA 655 EUR InStock
APOSPC3147-25G APOSPC3147-5G
Fluorocyclopentane
Fluorocyclopentane
Formule: C₅H₉F
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059532
Numéro CAS: 1481-36-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité