1H,1H,11H-Eicosafluoroundécane-1-ol 85%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H,1H,11H-Perfluoro-1-undecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-perfluoro-1-undecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-Eicosafluoro-1-undecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-Icosafluoroundecan-1-ol
PC3150-25G PC3150-5G PC3150-100G
APOSPC3150-25GEA 0 EUR InStock
APOSPC3150-25G APOSPC3150-5G APOSPC3150-100G
1H,1H,11H-Eicosafluoroundécane-1-ol 85%
1H,1H,11H-Eicosafluoroundécane-1-ol
Contains up to 13% H(CF2CF2)nCHOH(CF2CF2)mH where m+n=5
Formule: C₁₁H₄F₂₀O
MW: 532,12 g/mol
Point d'ébullition: 180…181 °C/200mmHg
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039628
Numéro CAS: 307-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité