1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3154-100GEA 800 EUR InStock
APOSPC3154-100G APOSPC3154-5G APOSPC3154-25G
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate 95%
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate
Formule: C₁₄H₆F₂₀O₂
MW: 586,17 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C/1mmHg
Point de fusion: 44…45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042112
Numéro CAS: 4998-38-3
EINECS: 225-659-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité