Bromodifluoroacétate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate, Bromodifluoroacetic ethyl ester
PC3162-50G PC3162-250G PC3162-500G
APOSPC3162-50GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3162-50G APOSPC3162-250G APOSPC3162-500G
Bromodifluoroacétate d'éthyle 98%
Bromodifluoroacétate d'éthyle
Treatment of the Reformatsky reagent with aldehydes and ketones affords 2,2-difluoro-3-hydroxy esters. Please enquire for references and other data for this item.
Formule: BrF₂CCOOCH₂CH₃
MW: 202,98 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C/700mmHg
Densité: 1.583 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042069
Numéro CAS: 667-27-6
EINECS: 211-567-0
ONU: 2924
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité